Learn More
Thermo Scientific™ HIGHPlate 6000 Microplate Rotor for 4 L General Purpose X Pro Centrifuges
Codice prodotto. 10227814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 5 Standard Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10227814 2 x 5 Standard Plates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10227814 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4475.00€
    4320.00€ / pezzi 1
    Risparmia 155.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Spin filter plates with the Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 Microplate Rotor.
Spin filter plates with the Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 Microplate Rotor, for use with DNA purification protocols.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XTR, Multifuge™ X3/X3R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HIGHPlate 6000 Microplate Rotor
Tipo Rotore oscillante
Capacità 2 x 5 Standard Plates
RCF max 6,168 x g
Velocità max 6,300 rpm
Raggio (sistema metrico) 139 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F and SL 40F Centrifuges
Angolo 90°
Certificazione/Conformità Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Biocontainment Yes