Learn More
Julabo™ HighTech Heating Circulators
Julabo™ HighTech Heating Circulators features stainless steel bath tanks that are suitable for both internal and external temperature control.
3850.50€ - 5304.00€
Specifica
Portata | 22 to 26 L/min. |
---|---|
Tipo | Heating Circulator |
Pressione max | 0.4 to 0.7 bar |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10687250
|
Julabo™
9252512 |
SE-12 | 12 L | 20°C to 300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11974808
|
Julabo™
9252526 |
SE-26 | 26 L | 20°C to 300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10099879
|
Julabo™
9212504 |
HE-4 | 4.5 L | 20°C to 250°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11947468
|
Julabo™
9352512 |
SL-12 | 12 L | 20°C to 300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11980278
|
Julabo™
9312504 |
HL-4 | 4.5 L | 20°C to 250°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11990218
|
Julabo™
9252506 |
SE-6 | 6 L | 20°C to 300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11970258
|
Julabo™
9352526 |
SL-26 | 26 L | 20°C to 300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11957468
|
Julabo™
9352506 |
SL-6 | 6 L | 20°C to 300°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- External temperature control in closed and open systems
- ICC temperature control for high precision
- VFD Comfort Display with simultaneous display of 3 temperature values
- Integrated programmer with real time clock
- Powerful pressure and suction pump, electronically adjustable
- Automatic adjustment of pump capacity to fluid viscosity
- RS232 interface for online communication
- Integrated cooling coil
Specifica
22 to 26 L/min. | |
Heating Circulator | |
0.4 to 0.7 bar |