Learn More
Syngene™ HILED Lighting (GM) Upgrade
Codice prodotto. 17192496 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Far Red
Red, Green, Blue and UV
UV
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17192496 Far Red Pezzo
17182496 Red, Green, Blue and UV Pezzo
16327565 UV Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17192496 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GMHILEDUPGDFR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
HILED lighting upgrade from RGB or RIR, designed to allow for the addition of UV, Far Red, Red, Green, or Blue.
  • Required equipment: GM-HILED-RGB or GM-HILED-RIR
  • Bag of parts to be fitted by professional
  • Works with GBOX mini only
Specifica
Product Type Lighting
Colore Far Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) GM-HILED-RGB or GM-HILED-RIR