Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superose™ 6 Prep Grade Preparative SEC Column
Codice prodotto. 16022082 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16022082 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16022082 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29323952
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A prepacked SEC column for high-resolution purification of large biomolecules and protein complexes with sample volumes up to 5 mL
  • Can be used with a standalone pump or a chromatography system
  • Purification is possible across an exceptionally broad molecular-weight range
  • Separations can be scaled up using Superose™ 6 Prep Grade Resin
  • Resin provides good resolution separations of proteins and other biomolecules according to size
  • Fittings (1/16 in.) for direct connection to ÄKTA systems and other chromatography systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Ea.
Portata 1.6 mL/min
Volume letto 120 mL
Product Type Superose Pre-packed Column
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Da utilizzare con (applicazione) Size Exclusion Chromatography (SEC)
Altezza (sistema metrico) 600 mm
Tipo di campione <5 mL
Include Dismantling Tool, Net Ring (10 μm), Stop Plugs, O-Ring, Support Screen, and Instructions
Content And Storage Store at 4°C to 30°C
Fase stazionaria Superose™ 6 Prep Grade (pg) Resin
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiLoad 16/600 Superose 6 pg
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Mention de danger
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.