Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Codice prodotto. 11380342 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume del campione:
5 mL
13 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume del campione Dimensione della confezione
11380342 13 mL Pezzo
11370342 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11380342 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28989334
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Utensile di smontaggio, filtro a rete, retina (10 μm), O-ring, tappi di arresto e istruzioni
Per cromatografia per gel-filtrazione preparativa ad alta risoluzione con tempi di esecuzione brevi e un buon recupero. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg sono colonne XK preimpaccate.
  • Prep grade, prepacked XK columns
  • Avaialble in bed volumes 120 or 320mL
  • Bed dimensions: 16 × 600mm or 26 x 600mm
  • Sample volume: 5mL or 13mL
Media:
  • Average particle size: 34μm
  • Matrix: composite of cross-linked agarose and dextran
  • pH stability working range: 3 to 12
Column:
  • Column I.D.: 16mm or 26mm
  • Tube material: borosilicate glass
  • Porosity: 10μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume del campione 13 mL
Da utilizzare con (applicazione) cromatografia per gel-filtrazione preparativa ad alta risoluzione
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiLoad 26/600 Superdex 75 pg
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol