Learn More
Tocris Bioscience™ HIOC, >98%
Codice prodotto. 30001041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001041 50 mg 50mg
30000834 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001041 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 5961/50
Selective TrkB receptor agonist; neuroprotectant
Selective TrkB receptor agonist. Protects neurons from excitotoxicity. Protects retinas from light-induced retinal degeneration (LIRD) in vivo. Blood brain barrier and blood-retinal barrier penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 314054-36-9
Formula molecolare C16H19N3O3
Specifica
Materiale o nome chimico N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-oxo-3-piperidinecarboxamide
Quantità 50 mg
Solubilità Soluble to 100mM in DMSO
Peso formulazione 301.34
Purezza >98%
Peso molecolare 301.346