Learn More
Hippuric acid, 98%
Codice prodotto. 10551201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551201 100 g Plastic bottle 100g
10541201 5 g Glass Bottle 5g
10725211 500 g Plastic bottle 500g
15159183 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10551201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150271000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-69-2
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.18
Numero MDL MFCD00002692
InChI Key QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Hippuric acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 188.0°C to 191.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 1% max. (Benzoic acid) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CONHCH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Indice di Merck 15,4753
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/250 mL cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,1g/100mL chloroform- 1g/400mL ether,1g/60mL amyl alcohol,freely soluble in hot ether,pract.insoluble in benzene,cs2 and petr.ether
IUPAC Name 2-benzamidoacetic acid
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder