Learn More
Hippuric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402698
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402698 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW016562
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Hippuric Acid (2-Benzamidoacetic acid), an acyl glycine produced by the conjugation of benzoic acid and glycine, is a normal component in urine as a metabolite of aromatic compounds from food.
Specifica
Materiale o nome chimico Hippuric acid
CAS 495-69-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H9NO3
Sinonimo 2-Benzamidoacetic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 75 mg/mL (418.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 179.17
Quantità 5 g
Peso formulazione 179.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only