Learn More
Hippuric Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hippuric Acid Sodium Salt |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO3.Na/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 201.0402 |