Learn More
Cytiva Colonne di desalinizzazione HiPrep™ 26/10
Codice prodotto. 10470505 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10470505 4 x 53 mL pezzi 4
10460505 1 x 53 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10470505 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17508702
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Affidabilità e riproducibilità per desalinizzazione e scambio dei tamponi con campioni fino a 15 ml per colonna. La colonna di desalinizzazione Cytiva HiPrep 26/10 è composta da una pratica colonna da 53 ml di facile uso preimpaccata con Sephadex G-25 Fine per desalinizzazione e scambio dei tamponi.
  • Saves time and labor as replacement for dialysis
  • Two to four columns can be used in series for sample sizes 30 to 60mL
  • Compatible with a laboratory pump or a chromatography system
  • Fittings are 1/16 in. for easy connection to AKTAdesign systems
  • Long-term and working pH range 2 to 13
  • Maximum flowrate: 15mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiPrep 26/10 Desalting are convenient, easy-to-use, 53 mL columns prepacked with Sephadex G-25 Fine resin for desalting and buffer exchange.
Product Type HiPrep 26/10 Desalting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pompa da laboratorio o sistema cromatografico quale AKTA
Dimensione particelle >20 μm (secco), da 17 a 132 μm (umido)
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 1.02 in.
Volume (sistema metrico) del letto 53 ml
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 2.6 cm
Monouso Reusable
Quantità 4 x 53 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16,5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.