Learn More
Cytiva Colonna HiPrep™ Q Fast Flow 16/10
Codice prodotto. 10491465 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10491465 1 x 20 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10491465 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28936543
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Provide fast, preparative separations of proteins and other biomolecules
  • Strong anion exchangers prepacked column for initial capture of proteins and other biomolecules with IEX chromatography
  • Compatible with simple pump-based configurations and other chromatography systems such as AKTA design
  • Optimized for reliable, reproducible separations
  • High loading capacity and fast purifications
  • Rapid initial capture of proteins from start material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiPrep Q FF 16/10
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata Da 2 a 10 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiPrep Q FF is a strong anion exchanger prepacked with Q Sepharose Fast Flow, ready-to-use for fast, preparative separations of proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromatography.
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 20 ml
Quantità 1 x 20 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep Q FF 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol