Learn More
Cytiva HiPrep™ Q XL 16/10 Column
Codice prodotto. 10489764 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10489764 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10489764 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28936538
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide fast, preparative separations of proteins and other biomolecules
  • Strong anion exchanger prepacked column for initial capture of proteins and other biomolecules with IEX chromatography
  • Compatible with simple pump-based configurations and other chromatography systems such as AKTA design
  • Optimized for reliable, reproducible separations
  • High loading capacity and fast purifications
  • Rapid initial capture of proteins from start material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiPrep Q XL 16/10
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata 2 to 10 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiPrep Q XL 16/10 is a strong anion exchanger prepacked with Q Sepharose XL columns for initial capture of proteins and other biomoleculs with ion exchange (IEX) chromatography.
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 20 mL
Quantità 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep Q XL 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.