Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-200 HR Columns
Codice prodotto. 10773767 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
<0.5 mL/min.
<1.3 mL/min.
Volume letto:
120 mL
320 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6cm
2.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
10773767 <1.3 mL/min. 320 mL 2.6cm Pezzo
10106414 <0.5 mL/min. 120 mL 1.6cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10773767 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17119501
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
  • Long-term chemical and physical stability from hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix
  • Recommended linear flowrate 5 to 15cm/hr.
Designed for purifying antibodies, serum proteins and midsize proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Each
Portata <1.3 mL/min.
Dimensione particelle 25 to 75 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Low to medium pressure AKTA™ systems
Volume letto 320 mL
Product Type Sephacryl HR Column
Diametro (sistema metrico) interno 2.6cm
Da utilizzare con (applicazione) Separation of biomolecules with maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid Allyl Dextran/Bisacrylamide matrix
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Altezza (sistema metrico) 60cm
Materiale Polypropylene
Pressione max 1.5 bar [0.15 MPa] (22 psi)
Intervallo di pH 3 to 11
Support Type Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
Tipo di campione Antibodies, serum proteins and mid-size proteins
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-200 HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.