Learn More
Cytiva HiPrep™ SP HP 16/10 Column
Codice prodotto. 14881601 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
14881601 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14881601 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29018183
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Provide fast, preparative separations of proteins and other biomolecules
  • Strong cation exchanger designed for preparative ion exchange chromatography separations
  • Highly cross-linked agarose provides excellent chemical and physical stability
  • Slim, modern design allows for easy handling and connectionl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiPrep SP HP 16/10
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata 1 to 5 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiPrep SP HP 16/10 is a strong cation exchanger designed for preparative ion exchange chromatography separations. This 20 mL column is prepacked with SP Sepharose High Performance chromatography resin. The resin is based on rigid, highly cross-linked bead
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 20 mL
Quantità 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep SP HP 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.