Learn More
Cytiva HiPrep™ SP XL 16/10 Column
Codice prodotto. 10574585 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10574585 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10574585 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28936540
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Provide fast, preparative separations of proteins and other biomolecules
  • Strong cation exchanger prepacked column for initial capture of proteins and other biomolecules with IEX chromatography
  • Compatible with simple pump-based configurations and other chromatography systems such as AKTA design
  • Optimized for reliable, reproducible separations
  • High loading capacity and fast purifications
  • Rapid initial capture of proteins from start material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiPrep SP XL 16/10
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata 2 to 10 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiPrep SP XL 16/10 is a strong cation exchanger prepacked with SP Sepharose XL columns for inital capture of proteins and other biomoleculs with ion exchange (IEX) chromatography.
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 20 mL
Quantità 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiPrep SP XL 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.