Learn More
Hircinoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Hircinoic Acid |
| CAS | 54947-74-9 |
| Formula molecolare | C9H18O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Methyloctanoic Acid, 4-Methylcaprylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCC(C)CCC(=O)O |
| IUPAC Name | 4-methyloctanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.24 |
| Peso formulazione | 158.1307 |