Learn More
Cytiva Kit tampone His
Codice prodotto. 10074384 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10074384 Ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10074384 Fornitore Cytiva N. del fornitore 11003400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Includes
8 soluzioni stock di fosfato (pH 7.4), 2 da 100 ml, imidazolo 2M (pH 7.4), 100 ml
Per la purificazione diretta di proteine marcate con istidina in condizioni native. Il kit di tamponi His è composto da pratiche soluzioni tampone in stock già pronte, ottimizzate per la purificazione di proteine marcate con istidina.
  • Tamponi di alta qualità con assorbanza minima a 280 nm
  • Protocolli ottimizzati per colonne His GraviTrap, His SpinTrap, His MultiTrap HP, His MultiTrap FF e HisTrap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kit tampone His
Quantità Ciascuno
Include 2 x 100 ml di fosfato, 8x soluzioni stock (pH 7.4), 100 ml imidazolo purissimo 2 M (pH 7.4), istruzioni per l’uso
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • His Buffer Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 15% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.