Learn More
Cytiva Colonne His GraviTrap™
Codice prodotto. 11564865 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11564865 10 x 1 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11564865 Fornitore Cytiva N. del fornitore 11003399
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la purificazione di proteine marcate con istidina mediante flusso di gravità. Le colonne His GraviTrap™ consentono una purificazione rapida e semplice.
  • Preimpaccate con terreni Ni Sepharose 6 Fast Flow e pronte all’uso
  • Consentono la purificazione diretta di lisati cellulari, chiarificati e non
  • Capacità legante delle proteine di circa 40 mg di proteina marcata con istidina/colonna
  • Compatibili con un’ampia gamma di agenti riducenti, detergenti, denaturanti e altri additivi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.59 in.
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Descrizione His GraviTrap is a prepacked, single-use column for purification of histidine-tagged proteins by immobilized metal affinity chromatography (IMAC). Column gives fast and simple gravity-flow purifications without any need for a purification
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Quantità 10 x 1 ml
Tipo Colonna GSTrap GraviTrap
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • His GraviTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.