Learn More
Cytiva His GraviTrap™ TALON™
Codice prodotto. 12664506 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume del letto (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume del letto (sistema metrico) Dimensione della confezione
12664506 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12664506 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29000594
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Offers a different selectivity compared to nickel-charged media
Prepacked gravity flow column for convenient manual purification of histidine-tagged proteins
Specificatios:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix - Cross-linked agarose, 6%
  • Particle size - 60μm-160μm
  • Binding Capacity/mL - Up to 20 mg histidine-tagged protein
  • pH stability working range - 3 to 12
  • Column i.d. - 15mm
  • Material [Column Hardware] - Polypropylene (PP)
  • Material [Bed Support] - Polyethylene (PE)
  • Complete packsize - 10
  • Bed volume - 1mL TALON Superflow /column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mL
Stabilità Stable in commonly used Buffer systems
Da utilizzare con (applicazione) For Convenient Manual PurifiCatIon of Histidine-Tagged Proteins
Requisiti di stoccaggio 4°C to 8°C
Capacità di legame Up to 15 mg Histidine-tagged Protein
Diametro (sistema imperiale) interno 0.59 in.
Product Type His GraviTrap Talon prepacked Column
Diametro (sistema metrico) interno 1.5 cm
Dimensione particelle 60 to 160 μm
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Volume del letto (sistema metrico) 1 mL
Tipo di legante Talon Superflow Cobalt-IMAC
compliance-icons
Product Identifier
  • his gravitrap talon columns
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol