Learn More
Cytiva Perline magnetiche Ni His Mag Sepharose™
Le perle magnetiche Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni sono ideate per la purificazione e lo screening efficiente e su scala ridotta di proteine marcate con istidina con provenienze diverse in quanto offrono elevata capacità di purificazione per piccoli volumi.
252.00€ - 2191.00€
Specifica
Proprietà di legame 50mg proteina marcata con istidina/ml di terreno
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11540894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9673-90
5 x 1 mL
252.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17296876
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
29104065
100 mL
2191.00€
100mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11545804
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9799-17
10 x 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel. For higher throughput, larger numbers of samples can easily be screened in parallel on a robotic device.
  • High-capacity small-scale purification of histidine-tagged proteins from different sources
  • High purity and yield
  • Easy parallel screening of histidine-tagged proteins with high repeatability
  • Scalability dash (en) Simple capture of histidine-tagged proteins from small or large sample volumes (low microliter to milliliter scale)
Order Info
1mL of medium slurry is sufficient for five purification runs according to the recommended protocol
Specifica
Specifica
50mg proteina marcata con istidina/ml di terreno