Learn More
Cytiva Colonne di microcentrifugazione His SpinTrap™
Codice prodotto. 11733319 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Colonna di centrifugazione His SpinTrap
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11733319 Colonna di centrifugazione His SpinTrap pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11733319 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28401353
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Per la purificazione semplice su piccola scala delle proteine marcate con istidina e lo screening rapido delle espressioni. Le colonne per centrifugazione Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ e il kit includono colonne per centrifugazione monouso preimpaccate.
  • Single-use spin columns prepacked with Ni Sepharose High Performance Medium that is precharged with nickel ions; negligible ion leakage
  • One run in standard microcentrifuge takes approximatedly 10 min.
  • Yields up to 750μg purified protein per column
  • Allows direct purification of both clarified and unclarifed cell lysates
  • Also useful for screening large numbers of small-scale bacterial lysates
  • Kit option contains buffer, allowing fast and convenient purifications without time-consuming buffer preparation step
Medium Characteristics:
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants and other additives
  • Stable (long-term) in the pH range 3-12
  • Average particle size: 34μm
Order Info
Il kit contiene 50 colonne e una confezione del kit di tamponi His (2 x 100 ml di fosfato 8 soluzioni stock, pH 7.4 e 100 ml di imidazolo 2M a elevata purezza, pH 7.4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 100 μl
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità Kit da 1 confezione His SpinTrap (50 x 100 μl)
Tipo Colonna di centrifugazione His SpinTrap
Volume del campione 600 μl
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • His SpinTrap, 50 columns
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one