Learn More
Cytiva His SpinTrap™ TALON™
Codice prodotto. 12654506 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 x 100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12654506 50 x 100 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12654506 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29000593
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Single-use spin column for high purity purification of histidine-tagged proteins
Offers different selectivity compared to nickel-charged chromatography media
Specifications:
  • Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix - Cross-linked agarose, 6%
  • Particle size -     60 -160μm
  • Binding Capacity/ml - Up to 20 mg histidine-tagged protein
  • pH stability working range - 3 to 12
  • Complete packsize - 50 x 100μL
  • Bed volume - 100μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 x 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) For High Purity PurifiCatIon of Histidine-Tagged Proteins
Requisiti di stoccaggio 4°C to 8°C
Capacità di legame Up to 20 mg Histidine-tagged Protein
Product Type His SpinTrap Talon prepacked Column
Dimensione particelle 60 to 160 μm
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Volume del letto (sistema metrico) 100 μL
Tipo di legante Talon Superflow Cobalt-IMAC
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • his spintrap talon columns
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol