Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Codice prodotto. 15958872 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale di impaccamento:
Superdex 200 Increase
Superdex 75 Increase
Superose 6 Increase
Volume (sistema metrico):
3.2 mL
8.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale di impaccamento Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15958872 Superdex 75 Increase 8.5 mL Pezzo
15948872 Superdex 75 Increase 3.2 mL Pezzo
15928872 Superdex 200 Increase 3.2 mL Pezzo
15938872 Superdex 200 Increase 8.5 mL Pezzo
15908872 Superose 6 Increase 3.2 mL Pezzo
15918872 Superose 6 Increase 8.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15958872 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29321908
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-04-2027
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
  • High-resolution SEC columns
  • Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Da utilizzare con Size Exclusion Chromatography (SEC)
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Pressione max 2 MPa
Dimensione particelle 9 μm
Quantità 1 Ea.
Fase stazionaria Superdex 75 Increase
Product Line HiScale
Volume (sistema metrico) 8.5 mL
Materiale di impaccamento Superdex 75 Increase
Fase Size Exclusion
Tecnica SEC
Product Type Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superdex 75 Increase HiScale 26/40
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol