Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Adhere Impres Multimodal Chromatography Column
Codice prodotto. 15171546 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
40 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
15171546 40 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15171546 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17371520
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Certificate of Analysis
Ready-to-use column for method optimization and parameter screening
  • Prepacked with different BioProcess™ media for convenient process development
  • Bed height: 10cm
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Reduces sample cost and buffer consumption
  • Binds proteins at high or low ionic strength
  • Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
  • High-resolution beads and ligand selectivity ensures high yield
  • Reproducible results
  • Allows effective, high-resolution polishing of MAb
Avoid using oxidizing agents, anionic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of analysis
Da utilizzare con (applicazione) MAbs Purification
Gruppo a scambio ionico Anion
Pressione max 43.51 psi
Dimensione particelle 40 μm
Tipo Chromatography Column
Spessore pellicola 40 μm
Materiale Polypropylene
Materiale di impaccamento HiScreen
Diametro (sistema metrico) interno 7.7 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiScreen Capto adhere ImpRes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.