Descrizione
HiScreen Capto L columns are part of the process development platform available from Cytiva.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume (4.7ml) gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Specifica
Specifica
| Portata | <500 cm/hr. |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | 2 to 10 |
| Support Type | Rigid, highly cross-linked Agarose |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Dimensione particelle | 85 μm |
| Quantità | 4.7 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Optimization and parameter screening |
| Tipo | Agarose |
| Tipo di legante | Recombinant Protein L (E. coli), mammalian free |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- hiscreen capto L
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol