Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ MMC Multimodal Prepacked Column
Codice prodotto. 10507330 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 4.7mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10507330 1 x 4.7mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10507330 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28926980
Allows binding of proteins at the conductivity of the feed material and solves specific purification challenges
  • With innovative salt-tolerant ligand
  • Weak multimodal cation exchanger with a different selectivity compared with traditional ion exchangers
  • Highly cross-linked agarose matrix
  • Ready-to-use columns for convenient process development optimization
  • Bed height of 10cm HiScreen columns is designed to allow method optimization and parameter screening
  • Can be easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 1M Acetic Acid, 1M NaOH, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride and 70% Ethanol
Product Type HiScreen Capto MMC column
Volume letto 4.7mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.7mm
Quantità 1 x 4.7mL
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza (sistema metrico) 100mm
Portata <600cm/hr.
Materiale Polypropylene
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH 2 to 12
Dimensione particelle 75μm
Support Type Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Multimodal Column
Da utilizzare con (applicazione) Optimization and parameter screening
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiScreen Capto MMC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.