Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ SP ImpRes Prepacked IEX Columns
Codice prodotto. 11390212 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale di impaccamento:
Capto SP ImpRes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale di impaccamento Dimensione della confezione
11390212 Capto SP ImpRes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11390212 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17546815
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Ideal for method optimization and parameter screening
  • Prepacked with Capto SP ImpRes, a strong cation exchanger
  • High-flow agarose matrix
  • Small bed volume of 4.7mL gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Bed height of 10cm to allow method optimization and parameter screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale di impaccamento Capto SP ImpRes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiScreen Capto SP ImpRes, 4.7 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.