Learn More
Cytiva HiScreen MabSelect PrismA Column
Codice prodotto. 15893965 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 4.7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15893965 1 x 4.7 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15893965 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17549815
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Protein A Column
This column is prepacked with MabSelect PrismA protein A chromatography resin that has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing efficient cleaning between purification runs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 4.7 mL
Portata <500 cm/hr.
Pressione operativa max 3 bar (0.3 MPa, 44 psi)
Quantità 1 x 4.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Antibody affinity chromatography
Tipo Pre-packed Column
Capacità di legame ≈80 mg Human IgG/mL Resin at 6 min residence time. ≈40 mg Human IgG/mL at 2 min residence time.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiScreen MabSelect PrismA column
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P502-Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene % di componenti la cui tossicità acuta non è nota.