Descrizione
- Ready-to-use columns for convenient process development
- Rigid, highly cross-linked agarose matrix
- Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
MabSelect
- For capture of MAbs from large sample volumes
- Prepacked with protein A-derived media
- Compatible with high flow rates and high pressure when scaling up
- Increased binding capacity enables purification of MAbs from high-level expression feedstock
- Also optimized for Fc-fusion proteins
- Very low, unspecific binding due to high ligand selectivity and matrix hydrophilicity
- Prepacked with protein A-derived media
- With novel, alkali-tolerant recombinant protein A ligand that provides greater stability and allows use of 0.1 to 0.5M sodium hydroxide for cleaning-in-place (CIP)
- Enhanced protease resistance resulting in lower ligand leakage
- High dynamic binding capacity
Specifica
Specifica
| Tampone | 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol |
| Tipo di colonna | HiScreen MabSelect SuRe LX Prepacked Column |
| Include | Stoppers at the inlet and outlet |
| Dimensioni kit | 1 x 4.7 mL |
| Supporto del letto | Filter |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.3 in. |
| Capacità di legame | ∼60 mg Human IgG |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.7 mm |
| Product Type | HiScreen MabSelect SuRe LX Prepacked Column |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiScreen MabSelect SuRe LX
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.