Learn More
Cytiva Colonna HisPrep
Codice prodotto. 10267934 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10267934 20 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10267934 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28936551
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Optimize purification of histidine-tagged recombinant proteins. Cytiva Life Sciences™ HisPrep Column is a ready to use column offering convenient scale-up purification of histidine-tagged proteins.
  • Optimized for convenient scale-up purification of histidine-tagged proteins
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Negligible leakage of Ni2+
  • Bed Volume 20ml
  • High binding capacity
  • Convenient and time-saving prepacked HiPrep format with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow medium
  • Media:
  • BioProcess media
  • 90μm average particle size
  • Metrix 6% cross-linked agarose
  • pH stability working range 3-121
  • Metal ion capacity ∽15μmol Ni2+™/ml medium
  • Three years shelf life
  • Stable in commonly used aqueous buffers - 0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, 8 M urea3
  • Column:
  • Inside Diameter is 16mm
  • Material of Column hardware and tube is Polypropylene and bed support is Polymethyl-Methacrylate
  • Bed support Filter
  • Bed Dimensions 16 x 100mm
  • Flow rate <10ml/min1
  • Flow Velocity <300cm/h
  • Pressure Max. 1.5 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata <10 ml/min.
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 1.6 cm
Volume (sistema metrico) 20 ml
Quantità Confezioni singole
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HisPrep FF 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel