Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Chromatography Cartridges, 1 mL
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Resin is an immobilized metal chelate affinity (IMAC) support for specific, fast and gentle His-tagged purification.
Additional Information and Online Ordering
Highlights:
High purity – obtain more than 10 milligrams of pure His-tagged protein per milliliter of resin without optimizing imidazole washing conditions
Low metal leaching – no metal contamination in eluted histidine-tagged protein sample
Versatility – purify proteins under native or denaturing conditions; compatible with cell lysis reagents and a variety of buffer additives
Flexibility – available as bulk resin or predispensed columns, chromatography columns and 96-well filter plates
Cost effective – resin can be reused several times or discarded after single use
Superior – performs better than other commercially available IMAC Resins
Available Formats:
- Resin Slurries – crosslinked 6% beaded agarose; 10mL, 100mL, 500mL bottles
- Spin Columns – 0.2mL (microcentrifuge), 1mL, 3mL columns
- Purification Kits – complete kits in all three column sizes
- Chromatography Cartridges – compatible with automated liquid chromatography systems and with syringe processing
- 96-well Spin Plates – pre-dispensed 96-well filter plates, compatible with centrifugation and vacuum manifold systems for manual or automated purification. The plates enable fast, consistent well-to-well and plate-to-plate reproducibility for small-scale, high-throughput separations
- Bulk and Custom – let us know your needs for bulk HisPur Cobalt Resin
Includes:
Kits contain HisPur Cobalt Columns, equilibration/wash buffer and elution buffer
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 mL |
| Content And Storage | Store between 4°C and 8°C. |
| Forma | Liquid Suspension |
| Product Line | HisPur |
| Quantità | 5 cartridges x 1 mL |
| Bersaglio | His-Tagged Protein |
| Tipo | Chromatography Cartridge |
| Fase stazionaria | Metal Chelate, Divalent Cobalt |
| Tipo di colonna | Affinity, Agarose Resin |
Sicurezza e movimentazione
- HisPur Cobalt Chromatography Cartridges
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cobalt chloride