Learn More
HIST1H2AB Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18611826 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611826 100 μg 100µL
18682756 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611826 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305881100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
HIST1H2AB Polyclonal specifically detects HIST1H2AB in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene HIST1H2AB
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene histone H2A type 1-B/E, H2A/m, H2AFM, histone cluster 1, H2ab
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human HIST1H2AB.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epigenetics
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8335
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus