Learn More
Histamine dihydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309574 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309574 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14213050WL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Nomi componenti o analita Histamine Dihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H9 N3 . 2 Cl H
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;dihydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 184.07
Quantità 1 mL
Peso formulazione 183.033 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.