Learn More
Histamine dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11996251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11996251 500 g Bottiglia in vetro 500g
10583311 5 g Bottiglia in vetro 5g
10593501 25 g Bottiglia in vetro 25g
10503511 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11996251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150625000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-92-8
Formula molecolare C5H11Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 184.06
Numero MDL MFCD00012703
InChI Key PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine;dihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Histamine dihydrochloride
Punto di fusione 249.0°C to 252.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 25315
Indice di Merck 154756
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,freely soluble in methanol
Peso formulazione 184.07
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Histamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.