Learn More
Histamine dihydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324444 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324444 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC14213050100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Nomi componenti o analita Histamine Dihydrochloride
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 184.07
Quantità 100 mg
Peso formulazione 183.033 g/mol