Learn More
Histamine Dihydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 56-92-8 |
| Nomi componenti o analita | Histamine Dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H9 N3 . 2 Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1 |
| Vedi altri risultati |