Learn More
Histamine Dihydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17962106
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962106 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962106 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3010.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Histamine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Nomi componenti o analita Histamine Dihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 184.07
Quantità 250 mg
Peso formulazione 183.033 g/mol