Learn More
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613312 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18613312 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613312 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290171PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Histamine N-Methyltransferase/HNMT Monoclonal specifically detects Histamine N-Methyltransferase/HNMT in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Histamine N-Methyltransferase/HNMT
Applicazioni ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Alias gene EC 2.1.1.8, histamine N-methyltransferase, HMT, HNMT-S1, HNMT-S2
Specie ospite Rabbit
ID gene (immissione) 3176
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus