Learn More
Histidine (L-Histidine), LoGiCal
Descrizione
Histidine (L-Histidine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Histidine |
| CAS | 71-00-1 |
| Nomi componenti o analita | L-Histidine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H9 N3 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8 CI), (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)- |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2 S)-2-amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid |
| Vedi altri risultati |