Learn More
Histidine (L-Histidine), Mikromol™
Codice prodotto. 17959814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17959814 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17959814 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1526.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Histidine (L-Histidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
CAS 71-00-1
Nomi componenti o analita L-Histidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 103: PN: WO2021061872 SEQID: 103 claimed protein, 124: PN: WO2020191245 SEQID: 252 claimed protein, 177: PN: WO2021226558 SEQID: 252 claimed protein, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 8: PN: EP2878667 TABLE: 5 claimed sequence, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Quantità 250 mg
Peso formulazione 155.0695 g/mol