missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (9H4), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30025641 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30025641 50 μL 50µL
30026151 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30025641 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32623950ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Histone Deacetylase 2/HDAC2
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 9H4
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias gene EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 [UniProt Q92769]
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3066
Target Species Human
Content And Storage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.