missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18563672 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18563672 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18563672 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP144095APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Polyclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Histone Deacetylase 2/HDAC2
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Histone Deacetylase 2/Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to the near C-terminal region of human Histone Deacetylase 2/HDAC2. (Uniprot: Q92769)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3066
Target Species Human, Mouse, Rat, Primate
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.