missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (OTI7E10), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18163299 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18163299 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18163299 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP245949

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Histone Deacetylase 2/HDAC2
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone OTI7E10
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulazione PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias gene EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Simboli geni HDAC2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 415-488 of human HDAC2(NP_001518) produced in E.coli.
Peso molecolare dell'antigene 55.8 kDa
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Histone Deacetylases, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3066
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.