Descrizione
- Assay time: 1 hr
- Sample types: Tissue, Suspension cells, Adherent cells
- Citation count: 4
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 100 Tests |
| Target Molecule | Histones |
| Tipo di campione | Tissue, Suspension Cells, Adherent Cells |
| Quantità | 100 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Functional Studies |