missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Histone H1.5 Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 11367453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367453 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11367453 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA519487

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Heat mediated antigen retrieval recommended prior to tissue staining.

Histones are basic nuclear proteins responsible for nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H1 family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Histone H1.5
Applicazioni ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene H1-5
N. accesso geni P16401
Alias gene H1; H1 histone family; H1 histone family, member 5; H1.5; H1B; H1F5; H1s-3; HIST1H1B; histone 1, H1b; histone cluster 1, H1b; histone H1.5; Histone H1a; histone H1b; Histone H1s-3; MGC126630; MGC126632
Simboli geni H1-5, HIST1H1B
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 1 - 100 of Human Histone H1.5.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3009
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.