Learn More
Histone H1 Mouse, Clone: r1415-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene Histone H1
Clone r1415-1
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940158
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
3005-MSM7-P1
100 μg
510.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930158
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
3005-MSM7-P0
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
Histone H1
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
3005
Nuclei of human leukemia biopsy cells
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
∽30kDa
r1415-1
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_005309
H1
IgG2a κ
Protein A/G Purified
Nuclear
HeLa, A-431, LNCap or Jurkat cells. Breast carcinoma.