missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Protein Name: Histone H2B
- Peptide Type: Synthetic
- Purity: >90%
- Applications: BL
- Species Reactivity: Human
- Formulation: Liquid. Constituents: HEPES, 0.87% Sodium chloride, 0.0584% EDTA, 0.001% Sorbitan monolaurate, ethoxylated
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | HEPES, 0.87% sodium chloride, 0.0584% EDTA, 0.001% sorbitan monolaurate, ethoxylated |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Detection Location | In-Blot Detection |
| Forma | Liquid |
| Label or Dye | Unconjugated |
| Reattività | Human |
| Shipping Condition | Blue Ice |
| Substrate Properties | Peptide-based Substrate |
| Target Molecule | Histone H2B (Human) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?