missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3, p Thr6, Trimethyl Lys9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. p-5073169 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18245600 0.025 mg 25µg
18139199 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18245600 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB211054SS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Histone H3 Polyclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, C. elegans samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Histone H3 (p Thr6, Trimethyl Lys9)
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot, ChIP Assay
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.55 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Dot Blot 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 2-5 ug per million cells
Formulazione PBS and 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
N. accesso geni Q71DI3, P84228
Alias gene H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3T6p, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Simboli geni H3C14
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This Histone H3 [p Thr6, Trimethyl Lys9] antibody was raised against synthetic trimethylated/phosphorylated peptide surrounding Lysine 9/ Threonine 6 of human Histone H3.2 [Swiss Prot Q71DI3].
Peso molecolare dell'antigene 15 kDa
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 126961
Test di specificità Human, mouse, and S. cerevisiae. Predicted to react with many species including rat, chicken, Xenopus, Drosophila, and plant based on 100% sequence homology.
Target Species Human, Mouse, C. elegans
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.