Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Codice prodotto. 30158393
Cambia vista
Click to view available options
Punto di fusione:
52°C to 54°C
54°C to 56°C.
56°C to 58°C
58°C to 60°C
60°C to 62°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Punto di fusione Dimensione della confezione
30158393 58°C to 60°C pezzi 10
30158519 56°C to 58°C pezzi 10
30158402 60°C to 62°C pezzi 10
30158487 54°C to 56°C. pezzi 10
30158453 52°C to 54°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30158393 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1131236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.24€
    83.90€ / pezzi 10
    Risparmia 41.34€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
HistoPlast paraffin wax, supplied in pearl shape. For tissue section infiltration and embedding.
  • HistoPlast paraffin wax
  • Supplied in pearl shape
  • For tissue section infiltration and embedding
  • Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
  • Cutting thickness 2μm.
Specifica
Punto di fusione 58°C to 60°C
Product Type Paraffin
Forma Pellet
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes