Learn More
R&D Systems™ Histozyme
Codice prodotto. 31851581 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
31851581 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31851581 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP350106
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For Enzyme pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Linea di prodotti Novus
Quantità 15 mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin